Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
206130050 206130250 206131000 206135000
ACRO206130050EA 48.8 EUR InStock
ACRO206130050 ACRO206130250 ACRO206131000 ACRO206135000
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium 98%
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (on dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité