Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium, (max. 2% H₂O) 99% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
A10917.14 A10917.06 A10917.22
A10917.14EA 179 EUR InStock
A10917.14 A10917.06 A10917.22
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium, (max. 2% H₂O) 99% (poids sec)
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Purity: 99% CAS No.: 22767-50-6 Molecular Formula: CH3(CH2)6SO3Na Formula Weight: 202.24 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3731762 MDL No.: MFCD00007543
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité