Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par acidimétrie) pour HPLC, pour la chromatographie de paires d'ions, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
2173-05EA 203.06 EUR InStock
2173-05
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par acidimétrie) pour HPLC, pour la chromatographie de paires d'ions, J.T.Baker®
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
For ion-pair chromatography of basic compounds. UV cutoff 210 nm.
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/91/2300791.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (as C₇H₁₅SO₃Na) (by Acidimetry) ≥98.0%
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤0.200
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité