Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
008041-25G 008041-100G
FLUO008041-25GEA 0 EUR InStock
FLUO008041-25G FLUO008041-100G
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité