Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
20335.104EA 144 EUR InStock
20335.104
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium pour la chromatographie de paires d'ions
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/91/2300791.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité