Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Synonyms: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
009636-5G 009636-25G
FLUO009636-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009636-5G FLUO009636-25G
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₆H₁₃O₃SNa
MW: 188,22 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007542
Numéro CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité