Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium, flocons blancs
Fournisseur: MP Biomedicals
0215125201 0215125205 0215125210
ICNA0215125201EA 21.6 EUR InStock
ICNA0215125201 ICNA0215125205 ICNA0215125210
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium, flocons blancs
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Sodium hexanesulfonate is a low molecular weight alkylsulfonate that is used as an ion pairing reagent for HPLC and as an anionic surfactant. The anionic sulfonate counterion permits the separation and resolution of positively charged analytes. Because of its low molecular weight, it will not form micelles in solution and therefore has no CMC value.
For ion-pair chromatography. Sodium hexanesulfonate is utilized in the analysis of small organic compounds, and pharmaceutical products and metabolites by such techniques as HPLC.
  • Presentation: White Flakes
  • Soluble in water (100 mg/ml-clear, colorless), ethanol or methanol
  • Storage temperature: Room Temperature
Formule: C₆H₁₃O₃SNa
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007542
Numéro CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Reference
Moisture ≤10%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité