VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
Fournisseur: VWR
VWR® Basic
113-9027EA 311 EUR InStock
113-9027 113-9028 113-9036 113-9026 113-9037 113-9034 113-9035 113-9032 113-9033 113-9030 113-9031 113-9029
VWR® Basic, Combinaisons, avec capuche
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique, avec capuche, sont fabriquées en textile PP non tissé et pellicule en PE.
  • Capuche
  • Fermeture à glissière (sens unique)
  • Poignets élastiques
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Conditionnement: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité