L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium, LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
MQ100
1.18305.0025 1.18305.0100
1.18305.0025EA 371.33 EUR InStock
1.18305.0025 1.18305.0100
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium, LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₆H₁₃O₃SNa
MW: 188.22 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007542
Numéro CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₆H₁₃NaO₃S
Molar Mass 188.22 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité