ASTM precision thermometers
Fournisseur: AMARELL, ARNO
A300010-FL A300020-FL A300070-FL A300080-FL A300150-FL A300160-FL A300210-FL A300220-FL A300260-FL A300280-FL A300290-FL A300770-FL A300780-FL A300788-FL A300790-FL A300798-FL A300800-FL A301014-FL A301020-FL A301130-FL A301140-FL A301150-FL A301160-FL A301170-FL A301210-FL A301220-FL A301250-FL A301260-FL A301280-FL A301348-FL A301350-FL A301860-FL A301870-FL
AMARA300010-FLEA 52.9 EUR InStock
AMARA300010-FL AMARA300020-FL AMARA300070-FL AMARA300080-FL AMARA300150-FL AMARA300160-FL AMARA300210-FL AMARA300220-FL AMARA300260-FL AMARA300280-FL AMARA300290-FL AMARA300770-FL AMARA300780-FL AMARA300788-FL AMARA300790-FL AMARA300798-FL AMARA300800-FL AMARA301014-FL AMARA301020-FL AMARA301130-FL AMARA301140-FL AMARA301150-FL AMARA301160-FL AMARA301170-FL AMARA301210-FL AMARA301220-FL AMARA301250-FL AMARA301260-FL AMARA301280-FL AMARA301348-FL AMARA301350-FL AMARA301860-FL AMARA301870-FL
ASTM precision thermometers
Thermomètres Thermomètres analogiques
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité