Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Fournisseur: Molekula
MOLE18122348-25GEA 0 EUR InStock
MOLE18122348-25G
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Formule: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216,28 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 5324-84-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/50/2300950.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité