Méthanesulfonate de potassium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
39505.14 39505.22 39505.36
39505.14EA 72.8 EUR InStock
39505.14 39505.22 39505.36
Méthanesulfonate de potassium ≥99%
Méthanesulfonate de potassium
Purity: 99% CAS No.: 2386-56-3 Molecular Formula: CH3KO3S Formula Weight: 134.19 Physical Form: Lump/powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Beilstein Reference: 3914899 MDL No.: MFCD00070544
Formule: CH₃KO₃S
MW: 134,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070544
Numéro CAS: 2386-56-3
EINECS: 219-202-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité