Méthanesulfonate d'argent 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
419340250 419340050
ACRO419340250EA 216 EUR InStock
ACRO419340250 ACRO419340050
Méthanesulfonate d'argent 99%
Méthanesulfonate d'argent
Formule: CH₃AgO₃S
MW: 202,97 g/mol
Point de fusion: 252…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064795
Numéro CAS: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité