L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Safety shoes, lace-up, Basic, Lenny S3, Jori
Fournisseur: ELTEN
12321/36 12321/37 12321/38 12321/39 12321/40 12321/41 12321/42 12321/43 12321/44 12321/45 12321/46 12321/47 12321/48
ELTN12321/36EA 39.9 EUR InStock
ELTN12321/36 ELTN12321/37 ELTN12321/38 ELTN12321/39 ELTN12321/40 ELTN12321/41 ELTN12321/42 ELTN12321/43 ELTN12321/44 ELTN12321/45 ELTN12321/46 ELTN12321/47 ELTN12321/48
Safety shoes, lace-up, Basic, Lenny S3, Jori
Chaussures et bottes
Durable safety shoes made from wear resistant coated leather, skin friendly textile lining, a full padded bellows tongue and collar padding, plus a dual-density PU/PU New Basic sole (oil, fuel and abrasion resistant, heat resistant up to approx. 130 °C).
  • Climate-regulating, breathable textile lining
  • Full length inlay sole
  • Anti-static soft fleece insole
  • PU scuff cap protects the upper material
  • Puncture resistant steel midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in dry work areas such as industry, storage, transport, or assembly and whereMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité