NucleoSpin® RNA kit
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
740955.250 740955.50 740955.10
MANA740955.250EA 1305 EUR InStock
MANA740955.250 MANA740955.50 MANA740955.10
NucleoSpin® RNA kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
NucleoSpin® RNA mini spin kit for the isolation of RNA of the highest integrity.
  • rDNase included for on-column DNA digestion– easy and efficient removal of contaminating DNA
  • NucleoSpin® filters (shredders) – efficient sample homogenization and reduction of viscosity
  • Up to 70 μg ready to use RNA
  • Parallel purification of genomic DNA by using the NucleoSpin® RNA/DNA buffer set
Information de livraison: Kit includes lysis buffer RA1, wash buffer RAW2, wash buffer RA3 (concentrate), membrane desalting buffer, reaction buffer for rDNase, rDNase, RNase-free (lyophilised), RNase-free H2O, NucleoSpin® filters (violet rings), NucleoSpin® RNA columns (light blue rings – plus collection tubes), collection tubes (2 ml), collection tubes (1,5 ml) and user manual.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité