VWR® Basic, Manchettes de protection
Fournisseur: VWR Collection
113-9077EA 58.3 EUR InStock
113-9077 113-9078 113-9074 113-9076 113-9075
VWR® Basic, Manchettes de protection
Vêtements à usage unique
Ces manchettes de protection jetables sont fabriquées à partir de feuille PE.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles dans différentes couleurs
L×l : 400×200 mm
Épaisseur : 20 ou 40 µm
Conditionnement: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité