n-Pentane 98%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Pentane
158941-2.5LEA 147 EUR InStock
158941-6X1L-D 158941-2.5L 158941-1L
n-Pentane 98%, Qualité Réactif
n-Pentane
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 969132
RTECS Number: RZ9450000
UNSPSC Code: 12191502
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 36-37 °C
Point de fusion: -131 °C
Densité: 0,631 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: <-35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
ONU: 1265
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07193
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 2.48 (vs air)
Assay (GC) Min. 97.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.356 - 1.360
IR spectrum complying
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)
Explosion Limit ~8.3 %
Autoignition Temperature 500 °F
Vapor Pressure 8.43 psi ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité