VWR®, Surchaussures, antidérapantes
Fournisseur: VWR Collection
113-9081EA 87 EUR InStock
113-9081 113-9080 113-9079 113-9082
VWR®, Surchaussures, antidérapantes
Vêtements à usage unique
Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées en pellicule de CPE.
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
  • Antidérapantes
L×l : 410×170 mm
Poids : 10, 13 ou 16 g/pc
* Taille unique
Certifications: Cat. I
Conditionnement: 10 unités par paquet, 10 paquets par sachet, 10 sachets par caisse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité