Test tubes, conical, with NS stopper
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
2.588.001 2.588.002
WITG2.588.001EA 13.7 EUR InStock
WITG2.588.001 WITG2.588.002
Test tubes, conical, with NS stopper
Tubes Tubes à essais
DURAN®, borosilicate glass, clear. With standard ground joint and PE stopper.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité