Racks for digestion tubes
Fournisseur: GERHARDT
12-0271 12-0272 12-0277 12-0273 12-0269
GERH12-0271EA 0 EUR InStock
GERH12-0271 GERH12-0272 GERH12-0277 GERH12-0273 GERH12-0269
Racks for digestion tubes
Portoirs Tube Racks
Insert racks made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
This rack is effective for collecting the single digestion tubes like direct distillation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité