3-(Bromométhyl)pentane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Bromomethyl)pentane
H26445.AA H26445.AC
H26445.AAEA 25.1 EUR InStock
H26445.AA H26445.AC
3-(Bromométhyl)pentane ≥97%
3-(Bromométhyl)pentane
Purity: 97% CAS No.: 3814-34-4 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2Br Formula Weight: 165.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4515 Odour: Sweet Boiling Point: 145° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000219
Formule: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C
Densité: 1.179
Point d'éclair: 36 °C (96 °F)
Numéro MDL: MFCD00000219
Numéro CAS: 3814-34-4
EINECS: 223-302-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité