1-Bromo-3,3-diméthylbutanone 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-3,3-diméthyl-2-butanone
A10655.18EA 278 EUR InStock
A10655.18 A10655.30 A10655.09
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone 97+%
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone
Purity: 97+%
CAS No.: 5469-26-1
Molecular Formula: C6H11BrO
Formula Weight: 179.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Pungent
Melting Point: -10°
Boiling Point: 189-192°
Beilstein Reference: 506485
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000206
Formule: C₆H₁₁BrO
MW: 179,06 g/mol
Point d'ébullition: 189…192 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,333
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000206
Numéro CAS: 5469-26-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité