1-Bromo-3,3-diméthylbutanone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Bromo-3,3-diméthyl-2-butanone
MOLE34413636-25GEA 0 EUR InStock
MOLE34413636-25G
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone
Formule: C₆H₁₁BrO
MW: 179,06 g/mol
Point d'ébullition: 47…49 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 76 °C
Densité: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000206
Numéro CAS: 5469-26-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité