Méthyl-4 pentanone-2 ≥99.5%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: MIBKMéthylisobutylcétone
293261-1LEA 110 EUR InStock
293261-1L
Méthyl-4 pentanone-2 ≥99.5%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Méthyl-4 pentanone-2
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 115-117 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -83 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
ONU: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/40/739340.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 380 nm Max. 0.02
Absorbance at 360 nm Max. 0.15
Absorbance at 340 nm Max. 0.50
Absorbance at 335 nm Max. 1.0
Explosion Limit 1.2-8 %, 93 °F
Vapor Density 3.5 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité