Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthyl-3-heptanone

Fournisseur: Roth Carl

ROTH3122.1EA 0 EUR InStock
ROTH3122.1
5-Méthyl-3-heptanone
5-Méthyl-3-heptanone


Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56,7 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00009340
Numéro CAS: 541-85-5
ONU: 2271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03810
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité