Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione

Fournisseur: Molekula

MOLEM68251643EA 0 EUR InStock
MOLEM68251643
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione


Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008848
Numéro CAS: 1118-71-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité