3-Méthyl-2,4-pentanedione mélange de tautomères 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-2,4-pentanedione
L01135.06 L01135.14
L01135.06EA 39.1 EUR InStock
L01135.06 L01135.14
3-Méthyl-2,4-pentanedione mélange de tautomères 95%
3-Méthyl-2,4-pentanedione
Purity: 95%
CAS No.: 815-57-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 635909
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008762
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 170…171 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.980
Point d'éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008762
Numéro CAS: 815-57-6
EINECS: 212-420-3
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité