Chlorure de pivaloyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
140050050 140052500 140050010
ACRO140050050EA 22.7 EUR InStock
ACRO140050050 ACRO140052500 ACRO140050010
Chlorure de pivaloyle 99%
Chlorure de pivaloyle
Formule: C₅H₉ClO
Point d'ébullition: 105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000709
Numéro CAS: 3282-30-2
EINECS: 221-921-6
ONU: 2438
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité