Pivalamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Trimethylacetamide, 2,2,2-Trimethylacetamide
140010250 140011000 140010050
ACRO140010250EA 67.1 EUR InStock
ACRO140010250 ACRO140011000 ACRO140010050
Pivalamide 98%
Pivalamide
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 152…156 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008011
Numéro CAS: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité