Pivalamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Trimethylacetamide, 2,2,2-Trimethylacetamide
A11319.09 A11319.18 A11319.30
A11319.09EA 37.9 EUR InStock
A11319.09 A11319.18 A11319.30
Pivalamide ≥98%
Pivalamide
Purity: 98+% CAS No.: 754-10-9 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Melting Point: 153-157° Boiling Point: 212° MDL No.: MFCD00008011
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C
Point de fusion: 153…157 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008011
Numéro CAS: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité