L(-)-Glutathion, reduit ≥98%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: GSH
0399-50GEA 454 EUR InStock
0399-50G 0399-100G 0399-250G
L(-)-Glutathion, reduit ≥98%, Haute Pureté
L(-)-Glutathion, reduit
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307,33 g/mol
Point de fusion: 192−195 °C
Densité: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8
Merck Index: 13,04488
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Fer ≤0.002%
Plomb ≤0.001%
Perte à la dessication ≤1%
Pureté ≥98%
Rotation spécifique -18.5 ° à -15.5 °
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité