L(-)-Glutathion, reduit
Fournisseur: Molekula
14457031-5G 14457031-25G
MOLE14457031-5GEA 0 EUR InStock
MOLE14457031-5G MOLE14457031-25G
L(-)-Glutathion, reduit
L(-)-Glutathion, reduit
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Point de fusion: 185…195 °C
Densité: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité