L(-)-Glutathion (form oxydée) hydraté 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
343840010 343840050 343840250
ACRO343840010EA 69.3 EUR InStock
ACRO343840010 ACRO343840050 ACRO343840250
L(-)-Glutathion (form oxydée) hydraté 95%
L(-)-Glutathion (form oxydée) hydraté
Formule: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂·xH₂O
Point de fusion: 178 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150701
Numéro CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité