Pivalate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethylacetic acid ethyl ester, Ethyltrimethylacetate, Pivalic acid ethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid ethyl ester, Ethyl trimethylacetate
A13100.14 A13100.22
A13100.14EA 33.5 EUR InStock
A13100.14 A13100.22
Pivalate d'éthyle ≥99%
Pivalate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 3938-95-2 Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH2CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 16°(60°F) Refractive Index: 1.3930 Odour: Stench Melting Point: -90° Boiling Point: 116-118° Beilstein Reference: 1747617 Merck Reference: 14,7511 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009129
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.891
Point d'éclair: 16 °C (60 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009129
Numéro CAS: 3938-95-2
EINECS: 223-520-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7511
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité