Acide 2,2-diméthylhexanoïque ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14664.03EA 157 EUR InStock
L14664.03
Acide 2,2-diméthylhexanoïque ≥94%
Acide 2,2-diméthylhexanoïque
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 216…220 °C
Densité: 0,913
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00965097
Numéro CAS: 813-72-9
EINECS: 000-000-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité