Acide pivalique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10776.0C A10776.0E A10776.36
A10776.0CEA 553 EUR InStock
A10776.0C A10776.0E A10776.36
Acide pivalique ≥99%
Acide pivalique
Purity: 99% CAS No.: 75-98-9 Molecular Formula: (CH3)3CCO2H Formula Weight: 102.13 Flash Point: 63°(145°F) Odour: Pungent Boiling Point: 163-165° Solubility: Soluble in alcohol, ether. Slightly soluble in water Beilstein Reference: 969480 Merck Reference: 14,7511 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004194
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 163…165 °C
Point de fusion: 31…35 °C
Densité: 0.91
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004194
Numéro CAS: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7511
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité