Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pivalique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12740000EA 74.4 EUR InStock
EHERC12740000
Acide pivalique
Acide pivalique


Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 164 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 640 °C
Numéro MDL: MFCD00004194
Numéro CAS: 75-98-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07667
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité