Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-éthylbutyrique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC13321500EA 61.4 EUR InStock
EHERC13321500
Acide 2-éthylbutyrique
Acide 2-éthylbutyrique


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 193…194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00002670
Numéro CAS: 88-09-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03137
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité