Acide 2-éthylhexanoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13340100EA 52.9 EUR InStock
EHERC13340100
Acide 2-éthylhexanoïque
Acide 2-éthylhexanoïque
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –82,8 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 114 °C
Numéro MDL: MFCD00002675
Numéro CAS: 149-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité