Acide 2-éthylhexanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Ethylhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00758.0100 8.00758.1000
8.00758.0100EA 31.4 EUR InStock
8.00758.0100 8.00758.1000
Acide 2-éthylhexanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 2-éthylhexanoïque
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –82.8 °C
Densité: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002675
Numéro CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.4 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 226 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.4241 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 6.7 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (1.4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 310 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité