Acide isobutyrique 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
122520010 122520250 122525000
ACRO122520010EA 62.9 EUR InStock
ACRO122520010 ACRO122520250 ACRO122525000
Acide isobutyrique 99+%
Acide isobutyrique
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002658
Numéro CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
ONU: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité