Acide isobutyrique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acide 2-méthylpropionique
EHERC14395500EA 67 EUR InStock
EHERC14395500
Acide isobutyrique
Acide isobutyrique
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00002658
Numéro CAS: 79-31-2
ONU: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité