Acide 2-propylvalérique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid
208330250 208331000
ACRO208330250EA 64.1 EUR InStock
ACRO208330250 ACRO208331000
Acide 2-propylvalérique 99%
Acide 2-propylvalérique
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002672
Numéro CAS: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité