Acide 2-propylvalérique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid
A12962.09 A12962.14 A12962.18 A12962.30
A12962.09EA 35.2 EUR InStock
A12962.09 A12962.14 A12962.18 A12962.30
Acide 2-propylvalérique ≥98%
Acide 2-propylvalérique
Purity: 98+% CAS No.: 99-66-1 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 126°(258°F) Refractive Index: 1.4250 Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 219-220° Beilstein Reference: 1750447 Merck Reference: 14,9913 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002672
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 219…220 °C
Densité: 0.905
Point d'éclair: 126 °C (258 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002672
Numéro CAS: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9913
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité