Acide 2-propylvalérique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0751.00EA 1740 EUR InStock
PROOMM0751.00
Acide 2-propylvalérique
Acide 2-propylvalérique
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 0,905 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111 °C
Numéro MDL: MFCD00002672
Numéro CAS: 99-66-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité