Acide 4-méthylvalérique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
255510050 255510250
ACRO255510050EA 27.3 EUR InStock
ACRO255510050 ACRO255510250
Acide 4-méthylvalérique 99%
Acide 4-méthylvalérique
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.922 g/cm³
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002803
Numéro CAS: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
ONU: 2922
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4136 to 1.4156 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité