Acide 4-méthylvalérique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
A15405.06 A15405.14 A15405.22
A15405.06EA 28 EUR InStock
A15405.06 A15405.14 A15405.22
Acide 4-méthylvalérique ≥99%
Acide 4-méthylvalérique
Purity: 99% CAS No.: 646-07-1 Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2CO2H Formula Weight: 116.16 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.4146 Odour: Unpleasant Melting Point: -35° Boiling Point: 199-201° Beilstein Reference: 1741912 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002803
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 199…201 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.923
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002803
Numéro CAS: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité