Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-méthylvalérique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERCA15147400EA 52.4 EUR InStock
EHERCA15147400
Acide 4-méthylvalérique
Acide 4-méthylvalérique


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,9192 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Numéro MDL: MFCD00002803
Numéro CAS: 646-07-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité