Acide 5-méthylhexanoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19012.09EA 59.9 EUR InStock
A19012.09 A19012.18
Acide 5-méthylhexanoïque ≥98%
Acide 5-méthylhexanoïque
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C
Densité: 0,91
Point d'éclair: 102 °C (216 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036494
Numéro CAS: 628-46-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité