Acide 3,3-diméthylglutarique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
116240250 116241000 116245000
ACRO116240250EA 54.5 EUR InStock
ACRO116240250 ACRO116241000 ACRO116245000
Acide 3,3-diméthylglutarique 98%
Acide 3,3-diméthylglutarique
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 98…102 °C
Densité: 1,4278 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002716
Numéro CAS: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤0.002 %
KMnO4-reducing substance Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité